Läs mer
Acetylpyrazine, MedChemExpress
Produktkod. 16449326
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449326 100 mg
1 options
Produktkod. 16449326 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW007692
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Acetylpyrazine (2-Acetylpyrazine) is used to form many polycyclic compounds, as useful structures in pharmaceuticals and perfumes. Acetylpyrazine is a component of the folates (vitamin B compounds).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Färg White to Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N2O
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Acetylpyrazine
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (818.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1=C(N=CC=N1)C(=O)C
Molekylvikt (g/mol) 122.13
Formel vikt 122.13
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid