Läs mer
Acetylpyrazin, TRC
Produktkod. 30325923
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30325923 10 g
1 options
Produktkod. 30325923 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA18832010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Acetylpyrazine
CAS 22047-25-2
Molekylformel C6 H6 N2 O
Kvantitet 10 g
Synonym Ethanone, 1-(2-pyrazinyl)-, Ethanone, 1-pyrazinyl- (9CI), Ketone, methyl pyrazinyl (6CI,8CI), 1-(2-Pyrazinyl)ethanone, 1-(2-Pyrazinyl)-1-ethanone, 1-(Pyrazin-2-yl)ethanone, 2-Acetyl-1,4-pyrazine, 2-Acetylpyrazine, Acetylpyrazine, Methyl pyrazin-2-yl ketone, NSC 72374, Pyrazine methyl ketone
InChI formel InChI=1S/C6H6N2O/c1-5(9)6-4-7-2-3-8-6/h2-4H,1H3
LEDER CC(=O)c1cnccn1
IUPAC-namn 1-pyrazin-2-yletanon
Molekylvikt (g/mol) 122.1246
Formel vikt 122.048