missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetylpyruvic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylpyruvic Acid |
| CAS | 5699-58-1 |
| Molekylformel | C5H6O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2,4-Dioxopentanoic Acid, Acetoneoxalic Acid, Acetopyruvic Acid, Acetylpyruvic Acid, 2,4-Dioxo-valeric Acid, 2,4-Dioxo-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(6)2-4(7)5(8)9/h2H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(=O)CC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4-dioxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vikt | 130.0266 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?