Läs mer
Acetylpyruvic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylpyruvic Acid |
| CAS | 5699-58-1 |
| Molekylformel | C5H6O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,4-Dioxopentanoic Acid, Acetoneoxalic Acid, Acetopyruvic Acid, Acetylpyruvic Acid, 2,4-Dioxo-valeric Acid, 2,4-Dioxo-pentanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O4/c1-3(6)2-4(7)5(8)9/h2H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CC(=O)CC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,4-dioxopentanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vikt | 130.0266 |