Läs mer
Acetylsalicylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10640754 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10640754 50 g Plastflaska 50g
10032160 500 g Plastflaska 500g
10318893 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10640754 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158180500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
Acetylsalicylsyra, acetylsalicylsyra, CAS# 50-78-2, är ett icke-steroid antiinflammatoriskt medel som används allmänt som smärtstillande och febernedsättande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• Acetylsalicylsyra är en vanlig icke-steroid antiinflammatorisk (NSAID) och
• Acetylsalicylsyra verkar genom att hämma cyklooxygenaser, minska prostaglandinproduktionen och frisättningen av pyrogener
Ansökningar
• Acetylsalicylsyra är användbar för forskning om feber, postoperativ smärta, blodproppar och inflammation
• Acetylsalicylsyra kan också användas i studien av cancerprevention
• Endast avsedd för forskningsanvändning
Litteraturreferenser
Levine, GN; Bates, ER; Bittl, JA; Brindis, RG; Fihn, SD; Fleisher, LA; Granger, CB; Lange RA; Mack, MJ; Mauri, L.; Mehran, R.; Mukherjee, D.; Newby, LK; O'Gara, PT; Sabatine, MS; Smith, PK; Smith, SC Jr. 2016, ACC/AHA-riktlinjefokuserad uppdatering om varaktigheten av dubbel trombocythämmande terapi hos patienter med kranskärlssjukdom: En rapport från American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2016, 68(10), 1082-115.
Hoffman, MK; Goudar, SS; Kodkany, BS; Metgud, M.; Somannavar, M.; Okitawutshu, J.; Lokangaka, A.; Tshefu, A.; Bose CL; Mwapule, A.; Mwenechanya, M.; Chomba, E.; Carlo, WA; Chicuy, J.; Figueroa, L.; Garces, A.; Krebs, NF; Jessani, S.; Zehra F.; Saleem, S.; Goldenberg, RL; Kurhe, K.; Das, P.; Patel, A.; Hibberd, PL; Achieng, E.; Nyongesa, P.; Esamai, F.; Liechty, EA; Goco, N.; Hemingway-Foday, J.; Moore, J.; Nolen, TL; McClure, EM; Koso-Thomas, M.; Miodovnik, M.; Silver, R.; Derman, RJ ASPIRIN studiegrupp. Lågdos acetylsalicylsyra för att förebygga för tidig förlossning hos kvinnor med ensamstående graviditet (ASPIRIN): en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie. Lansett. 2020, 25, 395(10220), 285-293.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-78-2
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00002430
InChI-nyckel BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
PubChem CID 2244
ChEBI CHEBI:15365
IUPAC-namn 2-acetyloxibensoesyra
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylsalicylic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 136,0 °C till 140,0 °C
Färg Vitt
Densitet 1.3500g/mL, 1.35
Flampunkt 250 °C
Förlust vid torkning 0,5% max. (1 g) (vakuum)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 2-(CH3CO2)C6H4CO2H
Kvantitet 50 g
Beilstein 10, 67
Merck Index 15, 841
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3,3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 1g i 5 ml alkohol, 17 ml kloroform och 10–15 ml eter, lätt löslig i vattenfri eter, bryts ner i kokande vatten och alkali
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Granulerat pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetylsalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.