Läs mer
Acetylsalicylic Acid EP Impurity F (Carbasalate Calcium EP Impurity A), Mikromol™
Beskrivning
Acetylsalicylic Acid EP Impurity F (Carbasalate Calcium EP Impurity A)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride (Acetylsalicylic Anhydride) |
| CAS | 1466-82-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride (Acetylsalicylic Anhydride) |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C18 H14 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Acetylsalicylic Acid Imp. F (EP), Carbasalate Calcium Imp. A (EP), Carbasalate Imp. A (EP), 2-(Acetyloxy)benzoic Anhydride, Acetylsalicylic Anhydride, Acetylsalicylic Acid Impurity F, Carbasalate Calcium Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14O7/c1-11(19)23-15-9-5-3-7-13(15)17(21)25-18(22)14-8-4-6-10-16(14)24-12(2)20/h3-10H,1-2H3 |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)OC(=O)c2ccccc2OC(=O)C |
| IUPAC-namn | (2-acetyloxybenzoyl) 2-acetyloxybenzoate |
| Visa mer |