Läs mer
Acetylsalicylic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10141560 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10141560 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10141560 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/0960/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 50-78-2
Smältpunkt 136°C
Färg White
pH 3.5
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C8H8O4
MDL-nummer 2430
Kvantitet 500 g
Formel vikt 180.16g/mol
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetylsalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.