Läs mer
Acetylsalicylsyra, LoGiCal
Produktkod. 30457991
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457991 10 mg
1 options
Produktkod. 30457991 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0133.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Analyt- eller komponentnamn Acetylsalicylic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H8 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Acetoxybenzoic Acid, 2-(Acetyloxy)benzoic Acid, Acylpyrin, Angettes, Aspro, Aspirin, ASA, Acetylsalicylic Acid, Benzoic acid, 2-(acetyloxy)-, Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetylsalicylic acid, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Adiro, Albyl E, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina 03, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayer, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirina, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Doril, Duramax, ECM, Easprin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine NC RP, Rhonal, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-acetyloxibensoesyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 180,0423 g/mol