Läs mer
Acetylsalicylsyra, TRC
Produktkod. 30328080
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30328080 250 mg
1 options
Produktkod. 30328080 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA187780250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylsalicylic Acid
CAS 50-78-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C9 H8 O4
Kvantitet 250 mg
Synonym Rhodine (7CI), Salicylic acid acetate (8CI), 2-(Acetyloxy)benzoic acid, 2-Acetoxybenzoic acid, 2-Carboxyphenyl acetate, A.S.A. Empirin, AC 5230, ASA, Acenterine, Acesal, Acesan, Acetard, Aceticyl, Acetilum acidulatum, Acetisal, Acetol, Acetonyl, Acetophen, Acetosal, Acetosalic acid, Acetosalin, Acetylin, Acetylsal, Acetyonyl, Acetysal, Acidum acetylsalicylicum, Acimetten, Acisal, Acylpyrin, Adiro, Albyl E, Angettes 75, Anopyrin, Asaflow, Asagran, Asatard, Ascoden 30, Ascolong, Ascriptin, Aspalon, Aspergum, Aspirdrops, Aspirin, Aspirin Protect 100, Aspirin Protect 300, Aspirin-Direkt, Aspirina, Aspirina 03, Aspirine, Aspro, Aspro Clear, Aspropharm, Asteric, Astrix, Bayaspirin, Benaspir, Bialpirina, Bialpirinia, Caprin, Cardioaspirin, Cardioaspirina, Cardiomagnyl, Claradin, Colfarit, Colsprin, Contrheuma Retard, Coraspin, Coricidin, Coricidin D, Crystar, Darvon Compound, Dolean pH 8, Dominal, Duramax, Durlaza, ECM, Easprin, Ecopirin, Ecosprin, Ecotrin, Empirin, Endosprin, Endydol, Entericin, Enterophen, Enterosarine, Entrophen, Ewin, Extren, Gelprin, Globentyl, Globoid, Helicon, IWN 11, Idragin, Istopirin, Kapsazal, Lysoprin (pharmaceutical), Magnecyl, Measurin, Medisyl, Melhoral, Micristin, Miniasal, Mycropyrin, NSC 27223, NSC 406186, Neuronika, Novid, Nu-seals, O-Acetylsalicylic acid, Persistin, Polopiryna, Rheumintabletten, Rhodine 2312, Rhodine 3118, Rhodine 3220, Rhodine NC RP, Rhonal, Rivo, Rodine 3220, SP 189, Salacetin, Salcetogen, Saletin, Salospir, Salycylacetylsalicylic acid, Solpyron, Supac, Temperal, ThromboASS, Toldex, Triple-sal, Trombyl, Xaxa, Yasta, Zorprin, Zosprin, o-(Acetyloxy)benzoic acid, o-Acetoxybenzoic acid, o-Carboxyphenyl acetate
InChI formel InChI=1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
LEDER CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-acetyloxibensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Formel vikt 180.0423