Läs mer
Acetylsalicylsalicylsyra, 97 %
Produktkod. 10135210 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10135210 250 mg Glasflaska 250mg
11975091 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10135210 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269352500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 530-75-6 | C16H12O6 | 300,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-75-6
Molekylformel C16H12O6
Molekylvikt (g/mol) 300.26
MDL-nummer MFCD00143537
InChI-nyckel DDSFKIFGAPZBSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-acetoxybenzoyl oxy benzoic acid, acetylsalicylsalicylic acid, acesalum, acetylsalicylsalicyic acid, diplosal acetate, unii-vbe72mcp5l, 2-carboxyphenyl 2-acetyloxy benzoate, diplosalsalate, ccris 1740, benzoic acid, 2-acetyloxy-, 2-carboxyphenyl ester
PubChem CID 10745
IUPAC-namn 2-(2-acetyloxibensoyl)oxibensoesyra
LEDER CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(=O)OC2=CC=CC=C2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylsalicylsalicylic acid
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 145°C to 160°C
Analysprocentintervall 96% min. (As is) Calculated (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 10,IV,165
Merck Index 14,1
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkaline solutions,soluble in alcohol,practically insoluble in benzene
Formel vikt 300.26
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetylsalicylsalicylic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.