Läs mer
Acetylsalicylsalicylsyra, TRC
Produktkod. 17932685
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17932685 100 mg
17982875 500 mg
17992125 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17932685 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA187788100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 530-75-6
Molekylformel C16 H12 O6
Molekylvikt (g/mol) 300.26
Synonym 2-[[2-(Acetyloxy)benzoyl]oxy]benzoic Acid, Carbasalate Calcium Imp. B (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. D (EP), Acetylsalicylsalicylic Acid
IUPAC-namn 2-(2-acetyloxibenzoyl)oxybensoesyra
LEDER CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylsalicylsalicylic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12O6/c1-10(17)21-14-9-5-3-7-12(14)16(20)22-13-8-4-2-6-11(13)15(18)19/h2-9H,1H3,(H,18,19)
Formel vikt 300.0634
Procent renhet >95%