Läs mer
Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85531-16-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H16 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Acetylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H16O8/c1-14(24)29-19-12-6-3-9-16(19)22(27)31-20-13-7-4-10-17(20)23(28)30-18-11-5-2-8-15(18)21(25)26/h2-13H,1H3,(H,25,26) |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoic acid |
| Show More |