Läs mer
Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid, Mikromol™
Beskrivning
Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| CAS | 85539-30-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C30 H20 O10 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 2-[[2-(acetyloxy)benzoyl]oxy]-, 2-[(2-carboxyphenoxy)carbonyl]phenyl ester, Acetylsalicylsalicylsalicylsalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C30H20O10/c1-18(31)37-24-15-7-3-11-20(24)28(34)39-26-17-9-5-13-22(26)30(36)40-25-16-8-4-12-21(25)29(35)38-23-14-6-2-10-19(23)27(32)33/h2-17H,1H3,(H,32,33) |
| LEDER | CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3C(=O)Oc4ccccc4C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-[2-(2-acetyloxybenzoyl)oxybenzoyl]oxybenzoyl]oxybenzoic acid |
| Visa mer |