Läs mer
Acetylspiramycin, MedChemExpress
Beskrivning
Acetylspiramycin is an antimicrobial agent with activity against gram-positive organisms, including Streptococcus pyogenes, S. viridans, Corynebacterium diphtheriae and methicillin-sensitive Staphylococcus aureus. Acetylspiramycin is also a potent antiprotozoal agent that against parasitic infection caused by Cryptosporidium spp.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylspiramycin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 24916-51-6 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 200 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C45H76N2O15 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Spiramycin B Spiramycin II Foromacidin B |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (56.49 mM) |
| Visa mer |