Läs mer
Acetyltaurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyltaurine |
| CAS | 19213-70-8 |
| Molekylformel | C4 H9 N O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetyltaurine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO4S/c1-4(6)5-2-3-10(7,8)9/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8,9) |
| LEDER | CC(=O)NCCS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-acetamidoethanesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.184 |
| Formel vikt | 167.025 |