missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetylthiocholine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylthiocholine Chloride |
| CAS | 6050-81-3 |
| Molekylformel | C7H16ClNOS |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethyl-ethanaminium Chloride, (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium Chloride Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16NOS.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-acetylsulfanylethyl(trimethyl)azanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.73 |
| Formel vikt | 197.0641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?