Läs mer
Abcam Acetyltransferasaktivitetstestkit, fluorometriskt, 96 tester
Produktkod. 32112694 Handla allt Abcam Produkter
Change view
Kvantitet:
96 Testmatcher
Produktkod. Kvantitet
32112694 96 Testmatcher
1 options
Produktkod. 32112694 Leverantör Abcam Leverantörsnummer ab2045361x96Tests
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Fluorometrisk analyskit för att mäta acetyltransferasaktivitet i cell- och vävnadsextrakt.
  • Detektionsmetod: Fluorescerande
  • Tillämpningar: Enzymaktivitetsanalys
  • Provtyper: Renat protein, inhibitorföreningar
  • Utrustning: Mikroplattläsare
  • Antal citat: 5
Produkten omfattas av följande: Abcam Restriktionsavtal
Specifikationer
Detekteringsplats Detektion i lösningen
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Formatera Sats
Antal reaktioner 96 Testmatcher
Målmolekyl Acetyltransferas (ACAT2)
Detektionsmetod fluorescens
Provtyp Renat protein, inhibitorföreningar
Kvantitet 96 Testmatcher
För användning med (applikation) Enzymaktivitetsanalys