missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acetyltropic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetyltropic Acid |
| CAS | 14510-36-2 |
| Molekylformel | C11H12O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-beta-acetoxypropanoic Acid, Tropic Acid Acetate, alpha-[(Acetyloxy)methyl]benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-8(12)15-7-10(11(13)14)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,13,14) |
| LEDER | CC(=O)OCC(C(=O)O)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-acetyloxy-2-phenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vikt | 208.0736 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?