Läs mer
Acetylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetylurea |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c1-2(6)5-3(4)7/h1H3,(H3,4,5,6,7) |
| Formel vikt | 102.0429 |