Läs mer
Acetylvanillin, TRC
Produktkod. 30314973
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30314973 5 g
1 options
Produktkod. 30314973 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA1897805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acetylvanillin
CAS 881-68-5
Molekylformel C10H10O4
Kvantitet 5 g
Synonym NSC 25863, NSC 8499, O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde, 4-Acetoxy-5-methoxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methoxyphenol Acetate, 4-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate, 4-O-Acetylvanillin, 4-(Acetyloxy)-3-methoxybenzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-9-4-3-8(6-11)5-10(9)13-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C
IUPAC-namn (4-formyl-2-metoxifenyl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Formel vikt 194.0579