Läs mer
Acevaltrate, MedChemExpress
Produktkod. 16494927
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494927 50 mg 50mg
16493936 25 mg -
16491668 5 mg -
16469176 100 mg 100mg
16429258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494927 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN2070
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Acevaltrate inhibits the Na+/K+-ATPase activity in the rat kidney and brain hemispheres with IC50s of 22.8 μM and 42.3 μM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acevaltrate
CAS 25161-41-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H32O10
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (208.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CC(C)(C)OC(C)=O)O[C@@H]1[C@]2(CO2)[C@]([C@@H]3OC(CC(C)C)=O)([H])C(C(COC(C)=O)=CO3)=C1
Molekylvikt (g/mol) 480.5
Formel vikt 480.5
Procent renhet 99.56%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation