Läs mer
ACHP Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
ACHP Hydrochloride (IKK-2 Inhibitor VIII) is a highly potent and selective IKK-β inhibitor with an IC50 of 8.5 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ACHP Hydrochloride |
| CAS | 406209-26-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25ClN4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | IKK-2 Inhibitor VIII |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (124.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | N#CC1=C(C=C(N=C1N)C2=C(C=CC=C2OCC3CC3)O)C4CCNCC4.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.9 |
| Visa mer |