Läs mer
Acibenzolar acid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325588
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325588 1 ml
1 options
Produktkod. 30325588 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10027900AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acibenzolar acid
CAS 35272-27-6
Analyt- eller komponentnamn Acibenzolar acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H4 N2 O2 S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,2,3-Benzothiadiazole-7-carboxylic acid, CGA 210007, Acibenzolar acid
InChI formel InChI=1S/C7H4N2O2S/c10-7(11)4-2-1-3-5-6(4)12-9-8-5/h1-3H,(H,10,11)
LEDER OC(=O)c1cccc2nnsc12
IUPAC-namn 1,2,3-benzothiadiazole-7-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 180.18
Kvantitet 1 ml