Läs mer
Aciclovir 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide, LoGiCal
Produktkod. 30461698
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30461698 1 ml
1 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 30461698 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0061.0029
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Aciclovir 1.0 mg/ml in Dimethyl Sulfoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aciclovir
CAS 59277-89-3
Analyt- eller komponentnamn Aciclovir
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H11 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Valaciclovir Hydrochloride Imp. B (EP), Valaciclovir Imp. B (EP), 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6 H-purin-6-one, Aciclovir, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U, Wellcome 248 U
InChI formel InChI=1 S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14 H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
LEDER NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-1 H-purin-6-one
Lösningsmedel eller matris Dimethyl Sulfoxide
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 225.2
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 225.0862 g/mol