Läs mer
Aciclovir, LoGiCal
Produktkod. 30459580
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30459580 10 mg
1 options
Produktkod. 30459580 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0061.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aciclovir
CAS 59277-89-3
Analyt- eller komponentnamn Aciclovir
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H11 N5 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Valaciclovir Hydrochloride Imp. B (EP), Valaciclovir Imp. B (EP), 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine, ACV, Acicloftal, Aciclovir, Acivir, Acyclo V, Acycloguanosine, Acyclovir, Avirase, Axiluowei, BW 248U, BioVir I, BioVir II, Cargosil, Gerpevir, Herpevir, Lovir, NSC 645011, Novirus, Poviral, Rouz-Aciclovir, Vicclox, Vipral, Virax, Virless, Virorax, Virovir, Wellcome 248U, Zirax, Zovirax, Zyclir, CCI 22890, Ph Eur Valaciclovir Impurity B, USP Valacyclovir Related Compound B, Aciclovir, 535U76, Aciclovir Test Mix 1, Aciclovir, 559U81, GW277085A, 111U90, 4793W93, 23W91, Valaciclovir Hydrochloride Impurity B, Valaciclovir Impurity B
InChI formel InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)
Lösningstyp Neat
LEDER NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-1H-purin-6-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 225.2
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 225.0862 g/mol