Läs mer
Aciclovir, Mikromol™
Beskrivning
Aciclovir
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aciclovir |
| CAS | 59277-89-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aciclovir |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N5 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Valaciclovir Hydrochloride Imp. B (EP), Valaciclovir Imp. B (EP), 2-Amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Aciclovir, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), 2-Amino-1,9-dihydro-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6H-purin-6-one, 9-(2-Hydroxyethoxymethyl)guanine, ACV, Acicloftal, Aciclovir, Acivir, Acyclo V, Acycloguanosine, Acyclovir, Avirase, Axiluowei, BW 248U, BioVir I, BioVir II, Cargosil, Gerpevir, Herpevir, Lovir, NSC 645011, Novirus, Poviral, Rouz-Aciclovir, Vicclox, Vipral, Virax, Virless, Virorax, Virovir, Wellcome 248U, Zirax, Zovirax, Zyclir, CCI 22890, Ph Eur Valaciclovir Impurity B, USP Valacyclovir Related Compound B, Aciclovir, 535U76, Aciclovir Test Mix 1, Aciclovir, 559U81, GW277085A, 111U90, 4793W93, 23W91, Valaciclovir Hydrochloride Impurity B, Valaciclovir Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| LEDER | NC1=Nc2c(ncn2COCCO)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-1H-purin-6-one |
| Visa mer |