missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acid Black 194 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Black 194 (Technical Grade) |
| CAS | 61931-02-0 |
| Molekylformel | C20 H12 N3 Na O7 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)19(16)21-22-20-14-7-6-12(23(26)27)9-15(14)18(10-17(20)25)31(28,29)30;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+; |
| LEDER | Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3c(O)cc(c4cc(ccc34)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na] |
| IUPAC-namn | [3-hydroxy-4-[(E)-(2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl]-7-nitronaphthalen-1-yl]sulfonyloxysodium |
| Molekylvikt (g/mol) | 461.38 |
| Formel vikt | 461.029 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?