missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acid Blue 25, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Blue 25 |
| CAS | 6408-78-2 |
| Molekylformel | C20H13N2NaO5S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Amino-4-anilinoanthraquinone-2-sulfonic acid sodium salt, Acid Alizarine Blue A, Acid Blue 2AL241, Ambinyl Blue LC, Apollo Nylon Fast Blue AApollo Nylon Fast Blue A 2G, Atul Acid Blue ARB, Best Acid Blue AGL, Best Acid Sky Blue B, C.I. Acid Blue 25 sodium salt, C.I. Acid Blue 77, Colocid Fast Blue AConacid Blue BE, Concorde Acid Blue A-GL, Erio Anthracene Brilliant Blue GRLErio Fast Blue GRL, Fenazo Light Blue AT, Formo Acid Blue 25, Triacid Light Blue A, Vicoacid Blue 25, Wofacid Blue A, Wofasol Fast Blue L |
| InChI formel | InChI=1S/C20H14N2O5S.Na/c21-18-15(28(25,26)27)10-14(22-11-6-2-1-3-7-11)16-17(18)20(24)13-9-5-4-8-12(13)19(16)23;/h1-10,22H,21H2,(H,25,26,27);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4ccccc4)cc1S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;1-amino-4-anilino-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.38 |
| Formel vikt | 416.0443 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?