Läs mer
Acid Blue 29, MP Biomedicals™
Produktkod. 11487922 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487922 100 g 100g
11477922 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487922 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215259680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00 SEK
    2406.97 SEK / 100g
    Save 123.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Fläckar och färgämnen
Kemiska identifierare
CAS 5850-35-1
Molekylformel C22H14N6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 616.49
MDL-nummer MFCD00009960
InChI-nyckel WEILTBATXPPXPP-AXSRUCDFSA-L
Synonym C.I. 20460
PubChem CID 44134491
IUPAC-namn dinatrium-(3E)-5-amino-6-[2-(3-nitrofenyl)diazen-1-yl]-4-oxo-3-(2-fenylhydrazin-1-yliden)-3,4-dihydronaftalen-2,7-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].NC1=C(N=NC2=CC=CC(=C2)[N+]([O-])=O)C(=CC2=C1C(=O)\C(=N/NC1=CC=CC=C1)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Blue 29
Färg Svart
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 616.5
Kvalitet Not Available