Läs mer
Acid Extractable Matrix Spikes, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15245966 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15245966 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15245966 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLPSMSA15TI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Chlorophenol95-57-81500μg/mL
4-Chloro-3-methylphenol59-50-71500μg/mL
4-Nitrophenol100-02-71500μg/mL
Pentachlorophenol87-86-51500μg/mL
Phenol108-95-21500μg/mL
Bromophenol blue115-39-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Extractable Matrix Spikes
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7, 87-86-5, 108-95-2, 115-39-9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Analyt- eller komponentnamn 2-Chlorophenol (1500μg/mL),4-Chloro-3-methylphenol (1500μg/mL),4-Nitrophenol (1500μg/mL)
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element 2-Chlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Nitrophenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ACID EXTRACTABLE MATRIX SPIKES
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: chlorocresol, pentachlorophenol
Product intended for laboratory use only