Läs mer
Epredia™ Syrafasta bacillfärgssatser
Produktkod. 12563687 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Carbol Fuchsin
Differentieringslösning
Loeffler metylenblått färglösning
Snabb grön fläcklösning
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
500ml
Produktkod. 12563687
Brand: Epredia™ 88117
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera optimal färgning samtidigt som du minskar fällningen med Epredia™ Syra snabb bacill.
Syrafasta baciller färgas klarröda mot en ljusblå eller ljusgrön bakgrund.
Green Secondary Stain Kit innehåller:
  • Snabb grön fläcklösning, 250 ml
  • Carbol Fuchsin-lösning, 125 ml
  • Differentieringslösning, 500 ml
Blue Secondary Stain Kit innehåller:
  • Loeffler Methylene Blue Stain Solution
  • Carbol Fuchsin-lösning, 125 ml
  • Differentieringslösning, 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Differentieringslösning