Läs mer
Melford Surt Fuchsin Kalciumsalt
Produktkod. 30018275
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018275 25 g
30018274 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018275 Leverantör Melford Leverantörsnummer F2100025.0
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 123334-10-1
  • Molekylformel:C20H17N3O9S3Ca
  • Molekylvikt: 579,64
Specifikationer
CAS 123334-10-1
Molekylformel C20H17N3O9S3Ca
Kvantitet 25 g