Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Acid Fuchsin, ren biologisk bets med hög renhet
Produktkod. 10216430 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10216430 25 g Glasflaska 25g
10164760 100 g Glasflaska 100g
15139263 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10216430 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 227900250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    934.65 SEK / 25g
    Save 135.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
CAS: 3244-88-0 | C20H17N3Na2O9S3 | 587,544 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3244-88-0
Molekylformel C20H17N3Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 587.544
MDL-nummer MFCD00013286
InChI-nyckel VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Acid Violet 19, C.I. 42685, Fuchsin Acid, Rubin S
PubChem CID 131852436
IUPAC-namn 3-[bis(4-amino-3-sulfofenyl)metyliden]-6-imino-5-metylcyklohexa-1,4-dien-1-sulfonsyra;natrium
LEDER CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Abs. 700 (vid lambda min.)
Kemiskt namn eller material Acid Fuchsin
Absorptionsförhållande 1 till 1.4
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 544 till 550 nm (i pH 3 försurat vatten)
Förpackning Glasflaska
Färg Klart
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 143 g/L. Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver eller Kristaller
Formel vikt 585.52
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acid Fuchsin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.