Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Surt Fuchsin natriumsalt
Produktkod. 11475856
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11475856 500 g 500g
11455856 25 g 25g
11465856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11475856 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B22222.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 3244-88-0 | C20H19N3Na2O9S3 | 587,544 g/mol
Surt Fuchsin-natriumsalt används som pH-indikator. Det är ett av färgämnena som används i Massons Trichome Stain där det används för att skilja muskler från kollagen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Acid Fuchsin natriumsalt används som pH-indikator. Det är ett av färgämnena som används i Massons Trichome Stain där det används för att skilja muskler från kollagen.
Löslighet
Lösligt i vatten (1 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3244-88-0
Molekylformel C20H19N3Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 587.544
MDL-nummer MFCD00013286
InChI-nyckel VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
IUPAC-namn 3-[bis(4-amino-3-sulfofenyl)metyliden]-6-imino-5-metylcyklohexa-1,4-dien-1-sulfonsyra;natrium
LEDER CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Fuchsin sodium salt
Kvantitet 500 g
Beilstein 4111656
Merck Index 14,107
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1 mg/ml).
Formel vikt 585.53
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.