Läs mer
surt fuchsin natriumsalt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11405611 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11405611 25 g 25g
11415611 50 g 50g
11425611 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11405611 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215819725
Acid Fuchsin är ett av färgämnena som används i Massons Trichome Stain där det används för att skilja muskler från kollagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3244-88-0
Molekylformel C20H19N3Na2O9S3
Molekylvikt (g/mol) 587.544
InChI-nyckel VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
PubChem CID 131852436
IUPAC-namn 3-[bis(4-amino-3-sulfofenyl)metyliden]-6-imino-5-metylcyklohexa-1,4-dien-1-sulfonsyra;natrium
LEDER CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid fuchsin sodium salt
Färg Svart-Blå till Svart-Grön
Kvantitet 25 g
Formel vikt 585.5
Ångtryck 0
Fysisk form Pulver