missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acid Green 3 (~50%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Green 3 |
| CAS | 4680-78-8 |
| Molekylformel | C37H35N2NaO6S2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | N-Ethyl-N-[4-[[4-[ethyl[(3-sulfophenyl)methyl]amino]phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-3-sulfo-benzenemethanaminium Inner Salt Sodium Salt, C.I. Acid Green 3, C.I. Acid Green 3 Sodium Salt, 4-[4-(N-Ethyl-p-sulfobenzylamino)diphenylmethylene]-[1-(N-ethyl-N-p-sulfoniumbenzyl)-delta2,5-cyclohexadienimine] Monosodium Salt, A.F. Green No. 1, Acid Green, Acid Green 2G, Acid Green B, Acid Green G, Acid Green G (Polish), Acid Green S, Acid Leather Green 3G, Acid Leather Green F, Acid green 3, Acidal Green G, Acilan Green B, Amacid Green B, Brilliant Green 3EMBL, Bucacid Guinea Green BA, C.I. 42085C.I. Food Green 1, Calcocid Green G, FD and C Green No. 1, FD&C Green No. 1, Fenazo Green L, Guinea Green B, Guinea Green BA, Guinea green, Hidacid Emerald Green, Hispacid Green GB, Japan Green 1, Japan Green 402, Japan Green No. 1Japan Green No. 402, Kiton Green F, Kiton Green FC, Leather Green B, Merantine Green G, NSC 5016, NSC 8684, Naphthalene Green G, Naphthalene Lake Green G, Naphthalene Leather Green G, Neran Brilliant Green G, Pontacyl Green B, Pontacyl Green BL, Sulpho Green 2B, Triacid Green G, Vondacid Green L |
| InChI formel | InChI=1S/C37H36N2O6S2.Na/c1-3-38(26-28-10-8-14-35(24-28)46(40,41)42)33-20-16-31(17-21-33)37(30-12-6-5-7-13-30)32-18-22-34(23-19-32)39(4-2)27-29-11-9-15-36(25-29)47(43,44)45;/h5-25H,3-4,26-27H2,1-2H3,(H-,40,41,42,43,44,45);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-])c2ccc(cc2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)Cc4cccc(c4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)c5ccccc5 |
| IUPAC-namn | sodium;3-[[N-ethyl-4-[[4-[ethyl-[(3-sulfonatophenyl)methyl]azaniumylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]-phenylmethyl]anilino]methyl]benzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 690.8 |
| Formel vikt | 690.1834 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?