Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Green 5 |
| CAS | 5141-20-8 |
| Molekylformel | C37H34N2Na2O9S3 |
| Synonym | Acid Green 5, FD & C Green No 2 |
| Färg | Grön |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI-nyckel | DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC-namn | dinatrium;3-[[N-etyl-4-[[4-[etyl-[(3-sulfonatofenyl)metyl]azaniumyliden]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]-(4-sulfonatofenyl)metyl]anilino]metyl]bensensulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 792.844 |
| Visa mer |