missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acid Green 50 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Green 50 |
| CAS | 3087-16-9 |
| Molekylformel | C27 H25 N2 O7 S2 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | C.I. Acid Green 50 (7CI), C.I. Acid Green 50, monosodium salt (8CI), Lissamine Green BN (6CI), Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, hydroxide, inner salt, monosodium salt, Methanaminium, N-[4-[[4-(dimethylamino)phenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl)methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-, inner salt, monosodium salt (9CI), 12078 Green, Acid Brilliant Green BS, Acid Green 50, Acid Green BS, Acid Green RS, Acid Leather Green S, Acidal Wool Green BS, Acilan Green BS, Amacid Wool Green S, Ariavit Green S, Brilliant Acid Green BS, Bucacid Wool Green, C.I. 44090, C.I. Food Green 4, Calcocid Green S, Calcocid Green SB, Dycosacid Green BS, E 142, Edicol Supra Green B, Edicol Supra Green BS, Erio Green S, Eurocert Green S 312524, Green H 002, Green S, Green S 44090, Hexacol Green S, Hidacid Wool Green, Kiton Green S, Lissamine Green B, Naphthazine Green S, Pharmacid Green S, Sumitomo Wool Green S, Unitertracid Green BS, Vondacid Green S, Water Green 176558, Water Green SX, Wool Green BS, Wool Green BSNA, Wool Green MS, Wool Green S, Wool Green SF, Wool Green SG |
| InChI formel | InChI=1S/C27H26N2O7S2.Na/c1-28(2)20-9-5-17(6-10-20)25(18-7-11-21(12-8-18)29(3)4)26-23-14-13-22(37(31,32)33)15-19(23)16-24(27(26)30)38(34,35)36;/h5-16H,1-4H3,(H2,31,32,33,34,35,36);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].CN(C)c1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)c3c(O)c(cc4cc(ccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-(4-dimethylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 576.62 |
| Formel vikt | 576.1001 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?