Läs mer
Syravärde Standard 0,5 mgKOH/g. Referensmaterial avsedda för användning vid bestämning av syra, VHG™
Beskrivning
Syravärde Standard 0,5 mgKOH/g. Referensmaterial avsedda för användning vid bestämning av syra
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3 |
| Metoder | Potentiometrisk titrering |
| Analyt- eller komponentnamn | Potassium hydroxide |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | H K O |
| Koncentration | 0.5 mg/g |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Potassium hydroxide |
| InChI formel | InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| Visa mer |