missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acid Orange 17 (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Orange 17 (Technical Grade) |
| CAS | 52749-23-2 |
| Molekylformel | C18H15N2NaO4S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | C.I. 16020 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O4S.Na/c1-11-7-12(2)9-14(8-11)19-20-18-16-5-4-15(25(22,23)24)10-13(16)3-6-17(18)21;/h3-10,21H,1-2H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[*]C.[*]C.[*]c1c([*])c([*])c(N=Nc2c(O)ccc3cc(ccc23)S(=O)(=O)[O-])c([*])c1[*].[*H].[*H].[*H] |
| IUPAC-namn | sodium;5-[(3,5-dimethylphenyl)diazenyl]-6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 378.37 |
| Formel vikt | 378.065 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?