missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Acid Orange 24, Technical Grade, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Orange 24 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acid Orange 24 |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18N4O5S.Na/c1-12-3-8-16(13(2)11-12)22-24-19-18(25)10-9-17(20(19)26)23-21-14-4-6-15(7-5-14)30(27,28)29;/h3-11,25-26H,1-2H3,(H,27,28,29);/q;+1/p-1/b23-21+,24-22-; |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 448.0817 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?