Läs mer
EKASTU Safety Syrabeständig huva för C 607 och SFERA
Produktkod. 10476981
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
10476981 Gult
1 options
Produktkod. 10476981 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 666971
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-03-2027
EKASTU Syrasäker huva för C 607/SFERA täcker huvud och hals och har masköppning med blysäker krage
Specifikationer
Produkttyp Syrasäker huva
Storlek Universell
Material PVC-belagd polyester
Färg Gult
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) Helmask C 607/Selecta (Klass 2), Helmask SFERA (Klass 3)
Kvantitet 1 st.
Mått (L x B x H) 25.5 x 3.5 x 39 cm
Vikt (metrisk) Cirka 296 g
Huva typ Syrasäker huva