Specifikationer
| Abs. | ≥250 lambda 503 - 509 nm, 0,02 g/l vatten; >250 lambda 530 - 534 nm, 0,02 g/l vatten |
| Kemiskt namn eller material | Acid Red 1 |
| CAS | 3734-67-6 |
| Molekylformel | C18 H13 N3 Na2 O8 S2 |
| MDL-nummer | 00003954 |
| Synonym | 5-Acetamido-4-hydroxy-3-phenylazo-2,7-naphthalene-disulfonicacid, disodium salt; Amido Naphthol Red G; Azophloxine; C.I. 18050 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten |
| Infrarött spektrum | Konformerar |
| Molekylvikt (g/mol) | 509.43 |
| Förlust vid torkning | ≤10 % |
| Visa mer |