Läs mer
Acid Red 114 (teknisk klass), TRC
Produktkod. 30132987
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30132987 2.5 g 2.5g
30040840 500 mg -
17907829 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA7952632.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6459-94-5
Molekylformel C37 H28 N4 O10 S3 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 830.81
Synonym 1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 8-[[3,3'-dimethyl-4'-[[4-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy]phenyl]azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-7-hydroxy-, disodium salt (9CI), C.I. Acid Red 114 (7CI), C.I. Acid Red 114, disodium salt (8CI), Acid Leather Red BG, Acid Milling Red BS, Acid Milling Red RS, Acid Red 114, Acid Red F-RS, Acid Red P-RS, Acid Red RS, Amacid Milling Red PRS, Anadurm Red M-R, Apollo Nylon Fast Red R, Atul Acid Milling Red RS, Benzyl Fast Red BG, Benzyl Red BR, Best Acid Milling Red RS, C.I. 23635, Colomill Red RS, Concorde Acid Red M-RS, Concorde Leather Red RSN, Covalene Red RS, Covalene Scarlet RS, Covanyl Scarlet RS, Daedo Acid Red RS, Dinacid Milling Red RG, Dycosweak Acid RS, Eniacid Fast Red R, Erionyl Red RS, Erionyl Red RS 125, Everacid Milling Red RS, Everlan Red RS, Fabracid Red M-RS, Fenafor Red PB, Folan Red B, Indacid Milling Red RS, Kayanol Milling Red RS, Kayanol Milling Red RS 125, Kenamide Red K 2R, Kenanthrol Red R, Leather Fast Red B, Lerui Acid Red F-RS, Levanol Red GG, Midlon Red PRS, Milling Fast Red B, Milling Fast Red R, Milling Red B, Milling Red BB, Milling Red SWB, Monacid Red RS, Multicuer Red R, Navimill Red RS, Navitan Red RS, Pacid Red RS, Polar Red RS, Ratna Acid Red RS, Rifa Acid Fast Red RS, Rifa Leather Red R, Sandolan Red N-RS, Sandolan Red N-RSI, Sandolan Red RSNI, Sella Fast Red RS, Simacid Red 24900, Sulphonol Red R, Suminol Milling Red RS, Suminol Milling Red RS 125, Supranol Fast Red 3G, Supranol Fast Red GG, Supranol Red PBX-CF, Supranol Red R, Telon Fast Red GG, Tertracid Milling Red B, Triacid Fast Red RS, Vondamol Fast Red RS
IUPAC-namn disodium; 7-hydroxy-8-[(E)-[2-metyl-4-[3-metyl-4-[(E)-[4-(4-metylfenyl)sulfonyloxifenyl]diazenyl]fenyl]fenyl]diazenyl]diazenyl]naftalen-1,3-disulfonat
LEDER [Na+].[Na+].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Oc2ccc(cc2)N=Nc3ccc(cc3C)c4ccc(N=Nc5c(O)ccc6cc(cc(c56)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])c(C)c4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Red 114
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C37H30N4O10S3.2Na/c1-22-4-13-30(14-5-22)54(49,50)51-29-11-9-28(10-12-29)38-39-32-15-6-25(18-23(32)2)26-7-16-33(24(3)19-26)40-41-37-34(42)17-8-27-20-31(52(43,44)45)21-35(36(27)37)53(46,47)48;;/h4-21,42H,1-3H3,(H,43,44,45)(H,46,47,48);;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 830.0763