Läs mer
Acid Red 91, TRC
Produktkod. 30329136
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30329136 10 g
1 options
Produktkod. 30329136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79529810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Acid Red 91
CAS 548-24-3
Molekylformel C20H6Br2N2Na2O9
Kvantitet 10 g
Synonym 4',5'-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one sodium salt, 4’,5’-dibromo-2',7'-dinitro-Fluorescein disodium salt, 4’,5’-dibromo-3',6'-dihydroxy-2',7'-dinitro-Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one disodium salt, C.I. 45400, C.I. Acid Red 91, Dibromodinitrofluorescein sodium, Eosin B, Eosin BA, Eosin scarlet, Eosine B, Eosine BA, Eosine BN, Eosine BNX, Eosine I Bluish, Eosine Scarlet, Saffrosine, Simacid Nitro Eosin 24669
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+](=O)[O-])Br)[N+](=O)[O-]
Molekylvikt (g/mol) 624.06
Formel vikt 621.8235