Läs mer
Epredia™ Syraresistenta biopsipåsar, medium
Produktkod. 12667946 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12667946 Intermediär Paket med 250
12677946 Liten Paket med 250
12687946 Betydande Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12667946 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer 6774050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    849.70 SEK / Paket med 250
    Save 280.30 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
I lager
Minska risken för liten provförlust med Epredia™ Syraresistenta biopsipåsar.
  • Tillåt obegränsad vätskerörelse runt vävnaden
  • Minska reagensöverföring och tryckartefakter som ofta hittas med svampar
  • Avlägsna provet snabbt med en lättöppnad påse
Mått:
  • Små biopsipåsar mått 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
  • Medium biopsipåsar mått 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
  • Stora biopsipåsar mått 3x 3.5″ (75x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biopsipåse
Material Nylon, syrabeständig
Färg Vitt
Längd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 65 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Bredd (engelska) 2,6 tum
Storlek Intermediär