Läs mer
Epredia™ Syraresistenta biopsipåsar, medium
Produktkod. p-4524729 Handla allt Epredia Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 12667946
Brand: Epredia™ 6774050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Minska risken för liten provförlust med Epredia™ Syraresistenta biopsipåsar.
  • Tillåt obegränsad vätskerörelse runt vävnaden
  • Minska reagensöverföring och tryckartefakter som ofta hittas med svampar
  • Avlägsna provet snabbt med en lättöppnad påse
Mått:
  • Små biopsipåsar mått 1,2x 1.7″ (31x 43 mm)
  • Medium biopsipåsar mått 1,8x 2.6″ (45x 65 mm)
  • Stora biopsipåsar mått 3x 3.5″ (75x 85 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Biopsipåse
Material Nylon, syrabeständig
Färg Vitt
Längd (metrisk) 45 mm
Bredd (metrisk) 65 mm
Längd (engelska) 1,8 tum
Bredd (engelska) 2,6 tum
Storlek Intermediär