Läs mer
Labconco Syraresistent CentriVap Pro, 230 V 50 Hz, alla 50 Hz-sladdar
Handla allt Labconco Corporation ProdukterBeskrivning
- PTFE-belagd kammare, syraresistenta lager och en Hastelloy axel ger ökad syrabeständighet.
- Kompakt, bänkskiva med fotavtryck
- Tryck, temperatur, rotorhastighet och drifttid kan enkelt ställas in med ett tryck på några knappar och lagras i metodmenyn. Användaren kan också ändra alla körningsparametrar medan programmet pågår.
- Enkelt att se, plotta och exportera provkörningsdata för analys och publicering. CSV- och PDF-filformat stöds.
- Stor kammare rymmer en mängd olika rotorer, inklusive ett urval som kan staplas dubbelt för ökad kapacitet upp till 312 provrör eller 6 mikrotiterplattor per körning.
- Anpassa körparametrar, registrera och ladda ner provdata, ställ in automatiska enhetsvarningar via Ethernet och konfigurera enhetsinställningar på en integrerad 5-tums motor. Fullfärgad pekskärm.
- Inbyggd metodmeny för bearbetning av vanliga laboratorieprovtyper. Inkluderar metoder för småskalig lyofilisering och vakuumuttorkning.
- Valfritt ytterligare 300 W Heat Boost ökar kammaruppvärmningen för snabbare provbehandling och ökad prestanda.
Specifikationer
Specifikationer
| Kammarmaterial | PTFE-belagd aluminium |
| Modell | Syraresistent CentriVap |
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur till 100 °C |
| Volym (metrisk) | Upp till 50 ml |
| Inkluderar | Nej Heat Boost |
| Kylt | Nej |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |
| Produkttyp | Vakuumkoncentrator |