Läs mer
Decon™ Syrasköljning
Volym (metrisk):
5000 mL
Förpackningsstorlek:
5 L
Beskrivning
Formulerad av en blandning av polykarboxylsyror, alifatiska alkoholer och nonjoniska ytaktiva ämnen i en vattenbaserad bas och är helt vattensköljbar. På grund av dess sura natur, inte lämplig för icke-järnmetaller, polykarbonatplaster, aluminium eller zink. Denna produkt är inte lämplig för hushållsapplikationer. Idealisk för användning som förtvätt vid kraftig nedsmutsning eller som sur sköljning för att avlägsna alla tvättmedelsspår från apparaten och förhindra avsättning av metallsalter.
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| pH | 3.3 |
| Utseende | Färglös |
| Smältpunkt | -63 °C |
| Viskositet | 10,50 cps vid 20 °C |
| Volym (metrisk) | 5000 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- DECON ACID RINSE
- Varning
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- MIXTURE LIST-Innehåller: linear alkoxylate