Läs mer
Acid Surrogate Standard, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Beskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 2,4,6-tribromofenol | 118-79-6 | 2000 μg/ml |
| 2-klorfenol-3,4,5,6-d4 | 93951-73-6 | 2000 μg/ml |
| 2-fluorofenol | 367-12-4 | 2000 μg/ml |
| Fenol-d6 | 13127-88-3 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acid Surrogate Standard |
| Förpackning | 5 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| CAS | 118-79-6, 93951-73-6, 367-12-4, 13127-88-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,4,6-Tribromophenol |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | 2,4,6-Tribromophenol |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 5 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 2000μg/mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Acid Surrogate Standard, 5 mL
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning